Przejdź do
BDPH9BCCDDCD
Bide Pharmatech
Decyl decanoate
Synonim(y):
decyl decanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.54
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDDCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C20H40O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-22-20(21)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Inchi Key
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Almost colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)