Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCDE02

Bide Pharmatech

3-Bromo-9-chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo[5,1-b]quinazoline

Synonim(y):

3-bromo-9-chloro-2-methyl-4,6,7,8-tetrahydropyrazolo[5,1-b]quinazoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H11N3Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDE02 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H11BrClN3/c1-6-9(12)11-14-8-5-3-2-4-7(8)10(13)16(11)15-6/h5,14H,2-4H2,1H3

Inchi Key

FTMINPBFMCJBRU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów