Przejdź do
BDPH9BCCDFD0
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Synonim(y):
3-(difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O1N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDFD0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-5-4(11-6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
Inchi Key
OQYGGZDBOLILOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)