Przejdź do
BDPH9BCCE1A2
Bide Pharmatech
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenol
Synonim(y):
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE1A2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-12-7-9(6-11-12)8-3-2-4-10(13)5-8/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
ZNUQEPSKTDQJTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)