Przejdź do
BDPH9BCCE71C
Bide Pharmatech
3-Amino-1-methylpiperidine-2,6-dione hydrochloride
Synonim(y):
3-amino-1-methylpiperidine-2,6-dione hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE71C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H10N2O2.ClH/c1-8-5(9)3-2-4(7)6(8)10;/h4H,2-3,7H2,1H3;1H
Inchi Key
YFPRSFZZGAUCBB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)