Przejdź do
BDPH9BCCE755
Bide Pharmatech
Methyl 6-bromo-4-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Synonim(y):
methyl 6-bromo-4-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6O2N1Cl1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.52
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE755 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H6BrClFNO2/c1-16-10(15)7-2-4-6(12)3-5(11)8(13)9(4)14-7/h2-3,14H,1H3
Inchi Key
JMPQRJJYRATPMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)