Przejdź do
BDPH9BCCEA96
Bide Pharmatech
4-(Piperidin-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one dihydrochloride
Synonim(y):
4-(piperidin-4-yl)-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H19O1N3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEA96 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H17N3O.2ClH/c17-13-9-16(10-5-7-14-8-6-10)12-4-2-1-3-11(12)15-13;;/h1-4,10,14H,5-9H2,(H,15,17);2*1H
Inchi Key
CCAOOJLHSDJKMY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)