Przejdź do
BDPH9BCCEAFA
Bide Pharmatech
Benzyl 2-oxa-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylate
Synonim(y):
benzyl 2-oxa-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H13O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEAFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c15-13(14-11-6-7-12(8-11)17-14)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-12H,8-9H2
Inchi Key
MXHWWBNEOOVFRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)