Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCEED6

Bide Pharmatech

1-(4-Chloro-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene

Synonim(y):

1-(4-chloro-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H16Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.75
MDL number:
Produkt BDPH9BCCEED6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H16ClF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2

Inchi Key

LJSMZTZPLOWAHK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów