Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCF023

Bide Pharmatech

3-Bromo-4-fluorobenzamide

Synonim(y):

3-bromo-4-fluorobenzamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O1N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF023 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5BrFNO/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)

Inchi Key

OGXMZSHJMFQWHL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Bromo-4-fluorobenzamide


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów