Przejdź do
Produkt BDPH9BCCF07F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H17N2P/c1-3-9-20(10-4-1)27(21-11-5-2-6-12-21)22-16-15-19-14-13-18-8-7-17-25-23(18)24(19)26-22/h1-17H
Inchi Key
YADKHXHFZINLNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?