Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCF0DC

Bide Pharmatech

Ethyl 2-bromo-2-ethylbutanoate

Synonim(y):

ethyl 2-bromo-2-ethylbutanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H15O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF0DC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H15BrO2/c1-4-8(9,5-2)7(10)11-6-3/h4-6H2,1-3H3

Inchi Key

YIFZOOLBLJRSBG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów