Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCF4FF

Bide Pharmatech

2,2-Dimethyl-6-(2-oxopropyl)-4H-1,3-dioxin-4-one

Synonim(y):

2,2-dimethyl-6-(2-oxopropyl)-4H-1,3-dioxin-4-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF4FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H12O4/c1-6(10)4-7-5-8(11)13-9(2,3)12-7/h5H,4H2,1-3H3

Inchi Key

CDQMLNRLRZIRNW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów