Przejdź do
BDPH9BCCF9FF
Bide Pharmatech
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine
Synonim(y):
2-chloro-3-(chloromethyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF9FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5Cl2N/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,4H2
Inchi Key
QWIIJVGEBIQHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)