Przejdź do
BDPH9BCCFD87
Bide Pharmatech
(5-Bromo-2-iodophenyl)(phenyl)methanone
Synonim(y):
(5-bromo-2-iodophenyl)(phenyl)methanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H8O1Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFD87 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H8BrIO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Inchi Key
CZMAVXYDVPUPOD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)