Przejdź do
BDPH9BCD00A6
Bide Pharmatech
N-Methylcycloheptanamine hydrochloride
Synonim(y):
N-cycloheptyl-N-methylamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H18N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCD00A6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
QLAIBHKNAXKMHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)