Przejdź do
BDPH9BCD00CB
Bide Pharmatech
Methyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Synonim(y):
methyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCD00CB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-4-3-5-7(10)8(6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
CTCSAWGFOPOVEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)