Przejdź do
BDPH9BCD026A
Bide Pharmatech
1-Bromo-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Synonim(y):
1-bromo-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3Br1F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD026A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H3BrF6/c9-5-3-1-2-4(7(10,11)12)6(5)8(13,14)15/h1-3H
Inchi Key
GJVXTDCVCJICQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)