Przejdź do
BDPH9BCD02A2
Bide Pharmatech
7-Methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Synonim(y):
7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCD02A2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H14N2/c1-11-3-5-13(6-4-11)14-10-17-8-7-12(2)9-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
Inchi Key
LYFJFTUNFSUVKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)