Przejdź do
BDPH9BCD02CA
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonim(y):
5-chloro-4-fluoro-1-indanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCD02CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-7-3-1-5-6(9(7)11)2-4-8(5)12/h1,3H,2,4H2
Inchi Key
VRURYMJQFZRENG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to grey powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)