Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD076E

Bide Pharmatech

(3-Fluoro-1-bicyclo[1.1.1]pentanyl)methanamine hydrochloride

Synonim(y):

(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanamine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11N1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD076E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H10FN.ClH/c7-6-1-5(2-6,3-6)4-8;/h1-4,8H2;1H

Inchi Key

OOVRXVDWLBDWGI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów