Przejdź do
BDPH9BCD0CD7
Bide Pharmatech
4-(1H-Pyrazol-1-yl)piperidine
Synonim(y):
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0CD7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2
Inchi Key
WGNPNAOPVBYTKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)