Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD157E

Bide Pharmatech

(4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid

Synonim(y):

4-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H15O4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCD157E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H15BO4/c13-12(14)9-4-6-10(7-5-9)16-11-3-1-2-8-15-11/h4-7,11,13-14H,1-3,8H2

Inchi Key

DMGMCZRNMYQQQB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów