Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD1754

Bide Pharmatech

Fmoc-n-(butyl)-glycine

Synonim(y):

{butyl[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C21H23O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1754 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-22(13-20(23)24)21(25)26-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19H,2-3,12-14H2,1H3,(H,23,24)

Inchi Key

AHCYCZGWKMLVNV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów