Przejdź do
BDPH9BCD17DA
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Synonim(y):
3-chloro-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O3Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCD17DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O3/c9-5-1-4(7(12)13)2-6(3-5)14-8(10)11/h1-3,8H,(H,12,13)
Inchi Key
WOQULMFOHBBORM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)