Przejdź do
BDPH9BCD19FE
Bide Pharmatech
1-(4-Isopropoxyphenyl)-N-methylmethanamine
Synonim(y):
(4-isopropoxyphenyl)-N-methylmethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H17O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD19FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(2)13-11-6-4-10(5-7-11)8-12-3/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3
Inchi Key
JJKPSSYVVNCFIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)