Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD2033

Bide Pharmatech

2-(1-Hydroxycyclobutyl)propanoic acid

Synonim(y):

2-(1-hydroxycyclobutyl)propanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2033 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H12O3/c1-5(6(8)9)7(10)3-2-4-7/h5,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)

Inchi Key

LADZBZXIORDCEZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów