Przejdź do
BDPH9BCD211B
Bide Pharmatech
3-((4-Bromophenyl)amino)piperidine-2,6-dione
Synonim(y):
3-((4-bromophenyl)amino)piperidine-2,6-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O2N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD211B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9-5-6-10(15)14-11(9)16/h1-4,9,13H,5-6H2,(H,14,15,16)
Inchi Key
GYDYIYKLNGVJPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)