Przejdź do
BDPH9BCD230B
Bide Pharmatech
Methyl Pentafluorophenyl Carbonate
Synonim(y):
methyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O3F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCD230B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H3F5O3/c1-15-8(14)16-7-5(12)3(10)2(9)4(11)6(7)13/h1H3
Inchi Key
HGYOVHMDBHQLOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)