Przejdź do
BDPH9BCD259A
Bide Pharmatech
4-(4-Aminophenoxy)-N,N-dimethylpyridine-2-carboxamide
Synonim(y):
4-(4-aminophenoxy)-N,N-dimethyl-2-pyridinecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H15O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCD259A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H15N3O2/c1-17(2)14(18)13-9-12(7-8-16-13)19-11-5-3-10(15)4-6-11/h3-9H,15H2,1-2H3
Inchi Key
KFFKMBWNWNRVEB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)