Przejdź do
BDPH9BCD29FF
Bide Pharmatech
Methyl 3-phenoxybenzoate
Synonim(y):
methyl 3-phenoxybenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCD29FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-16-14(15)11-6-5-9-13(10-11)17-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Inchi Key
GWNMDCSPTJONPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)