Przejdź do
BDPH9BCD2BAF
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetate
Synonim(y):
ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2BAF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)7-9-8-12-10-5-3-4-6-13(9)10/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Inchi Key
SFCNXCZZKZRJLZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)