Przejdź do
BDPH9BCD2BC3
Bide Pharmatech
Methyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
Synonim(y):
methyl 5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2BC3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3
Inchi Key
FFDBALRFBPEJBH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)