Przejdź do
BDPH9BCD2C4E
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Synonim(y):
5-bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2C4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-11-8-6(2)4-7(9)5-10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Inchi Key
KJXFWKLSNMFKSK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)