Przejdź do
BDPH9BCD2CB3
Bide Pharmatech
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulfonate
Synonim(y):
fluoromethyl 4-methylbenzenesulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2CB3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9FO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12-6-9/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
RFCGZPLGJZELOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)