Przejdź do
BDPH9BCD2CD5
Bide Pharmatech
(2-(Trifluoromethyl)-1h-indol-5-yl)methanamine
Synonim(y):
[2-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl]methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2CD5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9F3N2/c11-10(12,13)9-4-7-3-6(5-14)1-2-8(7)15-9/h1-4,15H,5,14H2
Inchi Key
NBNIQGRWWWXPAD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)