Przejdź do
BDPH9BCD2D29
Bide Pharmatech
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2D29 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h7,12H,2-6H2,1H3
Inchi Key
LOSQSLWRXZTVTF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)