Przejdź do
BDPH9BCD2DAA
Bide Pharmatech
TRV-7019
Synonim(y):
(4-iodophenyl)methyl 6-methoxypyridine-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H12O3N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2DAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H12INO3/c1-18-13-4-2-3-12(16-13)14(17)19-9-10-5-7-11(15)8-6-10/h2-8H,9H2,1H3
Inchi Key
AVKHPDWARYICID-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)