Przejdź do
BDPH9BCD2EB9
Bide Pharmatech
1-Iodo-2-naphthol
Synonim(y):
1-iodo-2-naphthol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7O1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2EB9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H7IO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H
Inchi Key
JEVGGOSILOIIHN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)