Przejdź do
BDPH9BCD2F6E
Bide Pharmatech
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Synonim(y):
methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2F6E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)6-2-3-7(5-11)8(10)4-6/h2-5H,1H3
Inchi Key
HTBWDEJOUJMERN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)