Przejdź do
BDPH9BCD30DD
Bide Pharmatech
5-(Ethoxymethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Synonim(y):
5-(ethoxymethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD30DD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9N3O2/c1-2-9-3-4-7-8-5(6)10-4/h2-3H2,1H3,(H2,6,8)
Inchi Key
RSGPIXUMUDGKQV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)