Przejdź do
BDPH9BCD321D
Bide Pharmatech
Bis(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) (methylenebis(4,1-phenylene))dicarbamate
Synonim(y):
bis(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) (methylenebis(4,1-phenylene))dicarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD321D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C23H30N2O8/c26-9-11-30-13-15-32-22(28)24-20-5-1-18(2-6-20)17-19-3-7-21(8-4-19)25-23(29)33-16-14-31-12-10-27/h1-8,26-27H,9-17H2,(H,24,28)(H,25,29)
Inchi Key
YWHQDRCFVTYPHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)