Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD3565

Bide Pharmatech

5-(Furan-2-yl)furan-2-carbaldehyde

Synonim(y):

[2,2'-bifuran]-5-carbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3565 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H6O3/c10-6-7-3-4-9(12-7)8-2-1-5-11-8/h1-6H

Inchi Key

FAGYPMBOOVLXAO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów