Przejdź do
BDPH9BCD3CBC
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Synonim(y):
3-chloro-4-iodobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O2Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3CBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4ClIO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
UTKNSLUWERDCPS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)