Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD3EB4

Bide Pharmatech

1-(4-Chlorophenyl)-4-iodo-1H-pyrazole

Synonim(y):

1-(4-chlorophenyl)-4-iodo-1H-pyrazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6N2Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.52
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3EB4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H6ClIN2/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(11)5-12-13/h1-6H

Inchi Key

JKNVNQVNBALWLH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów