Przejdź do
BDPH9BCD3F35
Bide Pharmatech
6-Chloro-1H-indazol-5-amine
Synonim(y):
6-chloro-1H-indazol-5-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3F35 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-5-2-7-4(1-6(5)9)3-10-11-7/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
ZUCDYBREEPULBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Gray to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)