Przejdź do
BDPH9BCD3FAC
Bide Pharmatech
9-(4'-Iodo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole
Synonim(y):
9-(4'-iodo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD3FAC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H16IN/c25-19-13-9-17(10-14-19)18-11-15-20(16-12-18)26-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)26/h1-16H
Inchi Key
HPRNFQUWRYTMIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)