Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD3FCC

Bide Pharmatech

4',4''',4'''''-Nitrilotris(([1,1'-biphenyl]-3,5-dicarbaldehyde))

Synonim(y):

4',4''',4'''''-nitrilotris(([1,1'-biphenyl]-3,5-dicarbaldehyde))

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C42H27O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3FCC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C42H27NO6/c44-22-28-13-29(23-45)17-37(16-28)34-1-7-40(8-2-34)43(41-9-3-35(4-10-41)38-18-30(24-46)14-31(19-38)25-47)42-11-5-36(6-12-42)39-20-32(26-48)15-33(21-39)27-49/h1-27H

Inchi Key

UUNJVMSIRCHZEZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów