Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD40A5

Bide Pharmatech

4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde

Synonim(y):

4-bromo-3-hydroxybenzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCD40A5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-4,10H

Inchi Key

USCBCBWUZOPHNV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow to Brown Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów