Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD439A

Bide Pharmatech

Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylmethanamine

Synonim(y):

imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylmethanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD439A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9N3/c9-6-7-2-1-4-11-5-3-10-8(7)11/h1-5H,6,9H2

Inchi Key

LJBHHZIHWRUOOE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów